Learn More
S55746, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481127
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481127 50 mg -
16465656 100 mg -
16447627 5 mg -
16434878 10 mg -
16413276 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16481127 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY117288
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress S55746 (BCL201) is a potent, orally active and selective BCL-2 inhibitor, with a Ki of 1.3 nM and a Kd of 3.9 nM. S55746 (BCL201) has antitumor activity with low toxicity.
S55746 (BCL201) is a potent, orally active and selective BCL-2 inhibitor, with a Ki of 1.3 nM and a Kd of 3.9 nM. S55746 (BCL201) has antitumor activity with low toxicity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S55746
CAS 1448584-12-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C43H42N4O6
Menge 50 mg
Synonym BCL201
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (70.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2CCCCN2C(C3=C(C(N4CC5=C(C=CC=C5)C[C@H]4CN6CCOCC6)=O)C=C(OCO7)C7=C3)=C1)N(C8=CC=C(O)C=C8)C9=CC=CC=C9
Molekulargewicht (g/mol) 710.82
Formelmasse 710.82
Reinheit (%) 98.93%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death