Learn More
Saccharin 1-methylimidazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440857
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16440857 50 mg 50 Milligramm
16435406 100 mg 100 Milligramm
16414558 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16440857 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112060
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Saccharin 1-methylimidazole is an activator for DNA/RNA Synthesis.
Saccharin 1-methylimidazole is an activator for DNA/RNA Synthesis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharin 1-methylimidazole
CAS 482333-74-4
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H11N3O3S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (376.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC=C1)NS2(=O)=O.CN3C=CN=C3
Molekulargewicht (g/mol) 265.29
Formelmasse 265.29
Reinheit (%) 98.66%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death