Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 1.5 mL - Microtube
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 1.5 mL - Microtube ensures secure sample storage. With a patented Safe-Lock design, these microtubes prevent accidental opening, safeguarding samples. Ideal for diverse applications, they offer reliability, durability, and ease of use in a 1.5 mL capacity.
Marke: Eppendorf™ 0030123611
26.16 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "22546" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65340kg
Beschreibung
- Klappdeckel verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Inkubation und Lagerung
- Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
- Ohne Formtrennmittel, Weichmacher oder Biozide (Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten) hergestellt
- g-Safe™ Zentrifugationsstabilität bis zu 30,000 x g verhindert Probenverlust durch Bruch der Röhrchen
- Zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
- Passgenaue Deckeldichtung für minimale Verdunstung bei langer Lagerung
- Großer, mattierter Deckel und mattierte Fläche an der Seite zur einfachen Beschriftung
- Funktioniert von -86 ° bis 100 °C
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Spezifikation
Locking Snap-cap Microtube | |
Klappdeckel | |
Polypropylen | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
10 x 50 | |
-122.8°F to +212°F | |
Non-sterile | |
Ja | |
Safe-lock Lid |
30.000 x g | |
Farblos | |
Ja | |
Farblos | |
Inkubation und Lagerung | |
Beutel | |
-86 °C bis 100 °C | |
Forensischer DNA-Gütegrad | |
0.05 oz. | |
Cylindrical |