Learn More
SAFit1, MedChemExpress
Beschreibung
SAFit1 is a FK506 binding protein 51 (FKBP51)-specific inhibitor with a Ki of 4±0.3 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | SAFit1 |
| CAS | 1643125-32-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C42H53NO11 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 300 mg/mL (401.14 mM) |
| SMILES | O=C(N1[C@@H](CCCC1)C(O[C@@H](C2=CC(OCC(O)=O)=CC=C2)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3)=O)[C@@H](C4CCCCC4)C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 747.87 |
| Formelmasse | 747.87 |
| Mehr anzeigen |