Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Laborschläuche ohne DEHP
Bietet minimalen Widerstand gegen Kompressionen. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-1000 DEHP-freie Laborschläuche eignen sich ideal für die Förderung von Flüssigkeiten in Anwendungen mit leistungsschwachen Drehmomenten oder batteriebetriebenen Peristaltikpumpen.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 65102-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13000kg
Beschreibung
- Die besten Schläuche für die Synthese – weich und flexibel
- Beständig gegen niedrige Temperaturen.
- Beständig gegen korrosive Chemikalien
- Widersteht Verdrehen und Kollabieren
- Erfüllt die FDA- und NSF-51-Standards
- Sterilisierbar mit Ethylenoxid
Spezifikation
Tubing | |
3.2 mm | |
1/4 Zoll | |
50 ft. | |
1/16 Zoll | |
16 psi |
1/8 Zoll | |
Tygon E-1000 | |
6.4 mm | |
15 m | |
1.6 mm |