Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Laborschläuche ohne DEHP
Bietet minimalen Widerstand gegen Kompressionen. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-1000 DEHP-freie Laborschläuche eignen sich ideal für die Förderung von Flüssigkeiten in Anwendungen mit leistungsschwachen Drehmomenten oder batteriebetriebenen Peristaltikpumpen.
73.35 € - 635.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Material | Tygon E-1000 |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13153603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00012 |
4.8 mm | 7.9 mm | 10 psi |
155.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13103613
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00029 |
9.5 mm | 15.9 mm | 11 psi |
442.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13133603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00003 |
1.6 mm | 4.8 mm | 26 psi |
73.35 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13113613
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00038 |
12.7 mm | 19 mm | 8 psi |
635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15620221
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00017 |
6.4 mm | 9.5 mm | 8 psi |
165.00 €
15 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15129905
|
Saint Gobain Life Sciences
65102-02 |
3.2 mm | 6.4 mm | 16 psi |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Die besten Schläuche für die Synthese – weich und flexibel
- Beständig gegen niedrige Temperaturen.
- Beständig gegen korrosive Chemikalien
- Widersteht Verdrehen und Kollabieren
- Erfüllt die FDA- und NSF-51-Standards
- Sterilisierbar mit Ethylenoxid
Spezifikation
Tubing | |
Tygon E-1000 | |
50 ft. | |
15 m |