Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 medizinische Schläuche
Für medizinische Geräte mit Kontakt zu Blut, bei denen Nicht-DEHP-plastifizierte Materialien erforderlich sind
Marke: Saint Gobain Life Sciences ADF00007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Die hohe Transparenz gewährleistet eine gute Sicht auf den Flüssigkeitsstrom
- Für den Kontakt mit Körperflüssigkeiten
- Die nichtbenetzbare Oberfläche ermöglicht eine vollständige Entleerung
- Nicht-hämolytisch und pyrogenfrei
- Beständig gegen EtO, Gas und Gammabestrahlung
- Minimalinvasive Geräte
- Blut und IV-Lösungen
- Dialysegeräte
- Wunddrainage
- Inhalationsgeräte
- Verabreichung von Chemotherapie
- Nierendialysepumpen
- Peristaltikpumpen
- Katheter
Compliance
Entspricht den Anforderungen gemäß den Kriterien der USP Klasse VI, USP Klasse VI, ISO 10993, Europäisches Arzneibuch 3.1.1.2 sowie den europäischen REACH-Anforderungen.
Spezifikation
Tubing | |
3.2 mm | |
1/4 Zoll | |
50 ft. | |
1/16 in. | |
Durchsichtig |
1/8 Zoll | |
Nicht-DEHP | |
6.4 mm | |
15,2 m | |
1.6 mm |