Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 medizinische Schläuche
Für medizinische Geräte mit Kontakt zu Blut, bei denen Nicht-DEHP-plastifizierte Materialien erforderlich sind
19.30 € - 262.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Material | Nicht-DEHP |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10366933
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00002 |
1/16 Zoll | 1/8 Zoll | 1/32 in. |
50.25 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10328184
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00004 |
3/32 in. | 5/32 in. | 1/32 in. |
44.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10164724
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00007 |
1/8 Zoll | 1/4 Zoll | 1/16 in. |
79.05 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12356839
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00012 |
3/16 Zoll | 5/16 Zoll | 1/16 in. |
97.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10667925
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00017 |
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 1/16 in. |
117.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12396839
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00018 |
1/4 Zoll | 7/16 Zoll | 3/32 in. |
193.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12316849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00022 |
5/16 Zoll | 7/16 Zoll | 1/16 in. |
141.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12306849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00019-C |
1/4 Zoll | 1/2 Zoll | 1/8 Zoll |
262.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12346849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00027 |
3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 1/16 in. |
162.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12356849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00028 |
3/8 Zoll | 9/16 Zoll | 3/32 in. |
209.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15692054
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00037 |
1/2 in. | 11/16 in. | 3/32 in. |
19.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Kristallklar für eine einfache Visualisierung des Flüssigkeitsflusses
- Für den Kontakt mit Körperflüssigkeiten
- Die nicht benetzende Oberfläche ermöglicht eine vollständige Entwässerung
- Nicht hemolytisch und nicht-pyrogenisch
- Widersteht EtO, Gas und Gammabestrahlung
- Minimal-invasive Geräte
- Blut- und IV-Lösungen
- Dialysegeräte
- Wunddrainage
- Inhalationsgeräte
- Chemotherapie-Medikamentenabgabe
- Nieren-Dialysepumpen
- Peristaltikpumpen
- Katheter
Compliance
Erfüllt die Kriterien von USP-Klasse VI, USP-Klasse VI, ISO 10993, Europäischem Arzneibuch 3.1.1.2 und die europäischen REACH-Anforderungen.
Spezifikation
Tubing | |
50 ft. | |
Durchsichtig |
Nicht-DEHP | |
15,2 m |