Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 medizinische Schläuche
Für medizinische Geräte mit Kontakt zu Blut, bei denen Nicht-DEHP-plastifizierte Materialien erforderlich sind
Marke:  Saint Gobain Life Sciences ADF00027
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12346849
  • 162.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die hohe Transparenz gewährleistet eine gute Sicht auf den Flüssigkeitsstrom
  • Für den Kontakt mit Körperflüssigkeiten
  • Die nichtbenetzbare Oberfläche ermöglicht eine vollständige Entleerung
  • Nicht-hämolytisch und pyrogenfrei
  • Beständig gegen EtO, Gas und Gammabestrahlung
  • Minimalinvasive Geräte
  • Blut und IV-Lösungen
  • Dialysegeräte
  • Wunddrainage
  • Inhalationsgeräte
  • Verabreichung von Chemotherapie
  • Nierendialysepumpen
  • Peristaltikpumpen
  • Katheter
Compliance
Entspricht den Anforderungen gemäß den Kriterien der USP Klasse VI, USP Klasse VI, ISO 10993, Europäisches Arzneibuch 3.1.1.2 sowie den europäischen REACH-Anforderungen.
Spezifikation
Spezifikation
Tubing
9.5 mm
1/2 Zoll
50 ft.
1/16 in.
Durchsichtig
3/8 Zoll
Nicht-DEHP
12.7 mm
15,2 m
1.6 mm