Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon S3™ Getränkeschläuche, Formel B-44-3
Flexible Tygon™ S3™ B-44-3 Tubing for beverage transfer and dispensing.
131.00 € - 191.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA CFR Teil 175.300 Kriterien, 3-A und NSF, Japan Food Sanitation Law #370/1959, REACH, 1935/2004/EC und 10/2011/EU, 3-A, NSF, Japan Food Sanitation Law #370/1959, REACH, 1935/2004/EC, 10/2011/EU |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Tygon |
Dehnung | 390% |
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Maximaler Druck | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Maximaler Druck | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12636976
|
Saint Gobain Life Sciences
AAB00013 |
15,2 m | 60 psi | 4,8 mm | 9,5 mm |
191.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15440813
|
Saint Gobain Life Sciences
AAB00017 |
15,2 m | 34 psi | 6,4 mm | 9,5 mm |
131.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15104073
|
Saint Gobain Life Sciences
AAB00027 |
15,2 m | 25 psi | 9,5 mm | 12,7 mm |
176.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Tygon S3™ B-44-3 tubing for beverage transfer from Saint-Gobain is phthalate-free and specifically formulated to ensure it does not affect the taste nor odor of liquids moving through it, including soft drinks and juices. It is non-wetting, which allows it to completely drain and flush clean with ease, and its glass-like clarity makes it easy to monitor and adjust the beverage flow during processing.
- Clear as glass for easy visual monitoring of flow
- Lightweight and flexible for easy, quick installation
- Broad chemical resistance
- Non-wetting properties allow easy cleaning and complete drainage
- Contains no BPA or phthalates
Typical Applications
- Food and Beverage transfer
- Food and Beverage dispensing
Spezifikation
Tubing | |
Autoklavierbar | |
390% | |
Getränkedispensierung, Beutel-in-Box, Milchverarbeitung, Lebensmitteldispensierung, Getränketransfer | |
-45 °C | |
Non-sterile | |
63 (Shore A) | |
79 °C |
FDA CFR Teil 175.300 Kriterien, 3-A und NSF, Japan Food Sanitation Law #370/1959, REACH, 1935/2004/EC und 10/2011/EU, 3-A, NSF, Japan Food Sanitation Law #370/1959, REACH, 1935/2004/EC, 10/2011/EU | |
Tygon | |
Food and beverage dispensing | |
-49°F | |
250 lb-f/in | |
Durchsichtig | |
165 °F |