Learn More
Salicin, MedChemExpress
Beschreibung
Salicin is a natural COX inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salicin |
| CAS | 138-52-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C13H18O7 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | D-(−)-Salicin Salicoside |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 150 mg/mL (523.96 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC=CC=C2CO |
| Molekulargewicht (g/mol) | 286.28 |
| Mehr anzeigen |