Learn More
Salicylamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418638
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16418638 10 g -
16412289 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16418638 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0811
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Salicylamide is an inhibitor of microsomal UDP-glucuronosyltransferase. Salicylamide is an analgesic and anti-pyretic agent.
Salicylamide is an inhibitor of microsomal UDP-glucuronosyltransferase. Salicylamide is an analgesic and anti-pyretic agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylamide
CAS 65-45-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H7NO2
Menge 10 g
Synonym 2-Hydroxybenzamide
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (729.18 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=CC=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 98.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation