Learn More
Salicylic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444267
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16444267 50 g -
16438378 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16444267 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0167
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid
CAS 69-72-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H6O3
Menge 50 g
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (724.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 96.22%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation