Learn More
Salicylic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100204
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 16444267
Marke: Medchem Express HYB0167
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid
CAS 69-72-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H6O3
Menge 50 g
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (724.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 96.22%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.