Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen mit 0,45 %iger Kochsalzlösung
Sparen Sie Zeit bei der Vorbereitung Ihrer Proben für automatisierte Nachweissysteme und Empfindlichkeitstests mit praktischen, vorgefüllten und gebrauchsfertigen Röhrchen mit 0.45%iger Kochsalzlösung.
670.00 €
Spezifikation
Farbe | Transparent flüssig geruchlos |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
Beschreibung | Röhrchen mit 0,45%iger Kochsalzlösung |
Format | Rörchen |
Herstellungsort | USA |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Füllvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Füllvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13205549
|
Thermo Scientific™
R064462 |
Röhrchen mit 0,45%iger Kochsalzlösung | 100/Packung | 1,8 mL |
670.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Vorbereitung Ihrer Proben für automatisierte Nachweissysteme und Empfindlichkeitstests mit Thermo Scientific™ Röhrchen mit 0.45 %-iger Kochsalzlösung.
Kein Pipettieren, Dispensieren oder Autoklavieren dank praktischer, vorgefüllter und gebrauchsfertiger Röhrchen.- Leichtes Anpassen der Zelldichte im Inokulum mit einem durchsichtigen Röhrchen
- Ein zuverlässiger Schraubverschluss erlaubt erhöhte Sicherheit bei der Handhabung
- Vielseitiger Einsatz und Flexibilität durch Füllvolumina von 1.8 ml und 3.0 ml
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Transparent flüssig geruchlos | |
Röhrchen mit 0,45%iger Kochsalzlösung | |
USA | |
100/Packung |
2 bis 25 °C | |
Rörchen | |
Flüssig |