Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Kochsalzlösung
Microgen Bioproducts Kochsalzlösung – (konz.), ergibt 5 l
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ermöglicht die schnelle Gruppenbestimmung von Streptococcus A, B, C, D, F und G.
Spezifikation
Approx. 100°C | |
Durchsichtig | |
0,284 | |
Lösung entsteht durch Verdünnung mit destilliertem Wasser auf 5 l | |
7.4 | |
0,284 |
150 ml Puffer für Kochsalzlösung | |
Natriumchlorid, Wasser | |
Mit destilliertem Wasser auf 5 l verdünnt | |
AnalaR-Gütegrad | |
Flüssig | |
Flasche |