Learn More
Salsalate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418706
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge
16418706 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16418706 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HYB1245
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Salsalate, a non-acetylated salicylate, is an effective antirheumatic drug that bypasses gastric absorption and also avoids cyclooxygenase inhibition. Salsalate has anti-inflammatory activity and reduces glucose levels, insulin resistance, and cytokine expression. Salsalate can be used in the research of type 2 diabetes.
Salsalate, a non-acetylated salicylate, is an effective antirheumatic drug that bypasses gastric absorption and also avoids cyclooxygenase inhibition. Salsalate has anti-inflammatory activity and reduces glucose levels, insulin resistance, and cytokine expression. Salsalate can be used in the research of type 2 diabetes.
Specifica
Chemischer Name oder Material Salsalate
CAS 552-94-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H10O5
Menge 100 mg
Synonym Salicylsalicylic acid Disalicylic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.25 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=CC=CC=C1C(O)=O)C2=CC=CC=C2O
Molekulargewicht (g/mol) 258.23
Formelmasse 258.23
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.