Learn More
KARTELL Sample Container
Sample Container has a screw cap, making it ideal for sample collection, transport and storage.
86.30 € - 132.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Specimen Container |
---|---|
Closure Included | Yes |
Graduated | No |
Material | PFA |
Form | Cylindrical |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10132901
|
KARTELL
0167200 |
30 mL |
86.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10274041
|
KARTELL
0167300 |
60 mL |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10204191
|
KARTELL
0167500 |
180 mL |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- With screw cap (PFA) for sample collection, transport and storage.
- PFA trace analysis labware maintains its stability at temperatures from -200°C to
+260°C (-328°F to +500°F). - PFA is manufactured without metals such as calcium, aluminum, iron, magnesium, nickel, copper, manganese or zinc. These metals can leach into samples from other containers, and contaminate samples.
- PFA is inert with most reagents, including nitric and hydrochloric acid routinely used in cleaning trace analysis labware. This stability significantly reduces the risk of cross-contamination.
- PFA containers often extend the stability of low (ppb) concentration standards. Such stability reduces the time and cost of renewing trace analysis standard solutions.
- Translucency is important for making accurate measurements using volumetric labware.
- Conventional labware for trace analysis requires time-consuming and expensive cleaning. The hydrophobic and antiadhesive properties of the exceptionally smooth-surfaced PFA labware simplify the cleaning process, making it ideal for trace analysis.
Spezifikation
Specimen Container | |
No | |
Cylindrical | |
Screw Cap |
Yes | |
PFA | |
Non-sterile | |
Certified Quality |