Learn More
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Uno
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
Marke: Buerkle™ 5358-0115
208.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
Spezifikation
Probeneinsätze | |
Autoklavierbar | |
1,5 ml | |
Erlaubt die Entnahme einer Doppelprobe, ohne dass die Lanze wiederholt in das Schüttgut eingesetzt werden muss, Novartos Uno Sampler |
Edelstahl (V4A) | |
Ausrüstung für Novartos Uno Probenehmer | |
FDA |