Learn More
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Uno
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
Marke:  Buerkle™ 5358-0125
208.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10733985
  • 224.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
Probeneinsätze
Autoklavierbar
2,5 mL
Erlaubt die Entnahme einer Doppelprobe, ohne dass die Lanze wiederholt in das Schüttgut eingesetzt werden muss, Novartos Uno Sampler
Edelstahl (V4A)
Ausrüstung für Novartos Uno Probenehmer
FDA