Learn More
Masterflex™ Sanitärkupplung
Im Gegensatz zu permanenten Kupplungen können diese Kupplungen an einem neuen Schlauch befestigt werden, wenn die alten Schläuche Verschleiß aufweisen.
Marke:  Masterflex™ 31511-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12459690
  • 610.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für ortsgebundene Reinigung (CIP), ortsgebundene Dampfanwendung und Autoklavieren zur Wiederverwendung; kompatibel mit TRI-CLAMP™-Anschlüssen.
  • Der innere Schaft besteht aus 316L-Edelstahl mit einer Innenoberfläche von 25RA oder besser. 
  • Die Verbindungsstücke verfügen außerdem über eine Außenhülse aus hochfestem Hochtemperaturpolymer und einen PTFE-O-Ring zum Schutz vor äußeren Einschlüssen.
  • Dank Kompressionsdichtung entfällt das Abdichten zwischen Kupplungen und Schläuchen.
  • Konform mit USDA und 3A-Sanitärstandards und ist FDA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Vakuumschläuche
1 Zoll
1 3/8 in.
Hygienisch
Sanitärkupplung, 1 Zoll ID, 1-3/8 Zoll AD, 1 Zoll-Klemme
Edelstahl
B/T 92
1 Zoll-Klemme