Learn More
Masterflex™ Hygieneklemmen aus PVDF
Marke: Masterflex™ 31811-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Klemme | |
Sanitäranschluss | |
138 °C |
Je 1 | |
PVDF | |
50,8 mm |