Learn More
Masterflex™ Hygieneklemmen aus PVDF
80.90 € - 114.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Menge | Je 1 |
Typ | Klemme |
Material | PVDF |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sanitäranschluss |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11719589
|
Masterflex™
31811-02 |
50,8 mm |
84.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11709589
|
Masterflex™
31811-01 |
25,4 bis 38,1 mm |
80.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15352830
|
Masterflex™
31811-03 |
63,5 mm |
114.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Klemme | |
Sanitäranschluss |
Je 1 | |
PVDF | |
138 °C |