Learn More
Masterflex™ Hygieneklemmen aus PVDF
Marke: Masterflex™ 31811-03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Klemme | |
Sanitäranschluss | |
138 °C |
Je 1 | |
PVDF | |
63,5 mm |