Learn More
Sartorius Minisart™ NY Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril
Zur schnellen und besonders anwenderfreundlichen Filtration kleiner Volumen von wässrigen und lösungsmittelbasierten Proben.
Marke: Sartorius 1784B----------K
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Für die schnelle Filtration kleiner Volumina sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben mit maximaler Anwenderfreundlichkeit.
Gebrauchsfertige Einheiten mit geringen Durchflussraten bei geringem Eingangsdruck machen eine schnelle Filtration möglich. Auf eine Standardspritze aufgesetzt.
- Partikelentfernung
- Einfache Handhabung
- Nachgewiesene Qualität
- Zu 100 % während der Herstellung getestet
Spezifikation
Ja | |
Polyamid (Nylon)-Filter; Glasfaser-Vorsatzfilter | |
Nicht steril | |
Luer-Slip | |
Spritzenfilter |
Polyamid-Filter (Nylon); Glasfaser-Vorsatzfilter | |
0,2 μm | |
Für die schnelle Filtration kleiner Volumina sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben mit maximaler Benutzerkonvinenz | |
500/Packung | |
25 mm |