Learn More
Sartorius Minisart™ NY Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril
Zur schnellen und besonders anwenderfreundlichen Filtration kleiner Volumen von wässrigen und lösungsmittelbasierten Proben.
130.00 € - 1580.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Filtration kleiner Volumina sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben mit maximaler Benutzerkonvinenz |
Art des Auslasses | Luer-Slip |
Typ | Spritzenfilter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11786035
|
Sartorius
1776B----------K |
15 mm | Polyamid (Nylon) | 0,2 μm | 50/Packung |
140.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11710826
|
Sartorius
1776B----------Q |
15 mm | Polyamid (Nylon) | 0,2 μm | 500/Packung |
930.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11796035
|
Sartorius
1776C----------K |
15 mm | Polyamid (Nylon) | 0,45 μm | 50/Packung |
130.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11720826
|
Sartorius
1776C----------Q |
15 mm | Polyamid (Nylon) | 0,45 μm | 500/Packung |
930.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11768154
|
Sartorius
17846----------Q |
25 mm | Polyamid (Nylon) | 0,45 μm | 500/Packung |
1000.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11748154
|
Sartorius
17845----------Q |
25 mm | Polyamid (Nylon) | 0,2 μm | 500/Packung |
1065.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11770876
|
Sartorius
17845----------R |
25 mm | Polyamid (Nylon) | 0,2 μm | 1000/Packung |
1580.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11706045
|
Sartorius
1784B----------K |
25 mm | Polyamid-Filter (Nylon); Glasfaser-Vorsatzfilter | 0,2 μm | 500/Packung |
197.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11780876
|
Sartorius
17846----------R |
25 mm | Polyamid (Nylon) | 0,45 μm | 1000/Packung |
1580.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11790826
|
Sartorius
1784B----------Q |
25 mm | Polyamid-Filter (Nylon); Glasfaser-Vorsatzfilter | 0,2 μm | 1000/Packung |
1400.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11716045
|
Sartorius
1784C----------K |
25 mm | Polyamid-Filter (Nylon); Glasfaser-Vorsatzfilter | 0,45 μm | 50/Packung |
197.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11700836
|
Sartorius
1784C----------Q |
25 mm | Polyamid-Filter (Nylon); Glasfaser-Vorsatzfilter | 0,45 μm | 500/Packung |
1400.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Für die schnelle Filtration kleiner Volumina sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben mit maximaler Anwenderfreundlichkeit.
Gebrauchsfertige Einheiten mit geringen Durchflussraten bei geringem Eingangsdruck machen eine schnelle Filtration möglich. Auf eine Standardspritze aufgesetzt.
- Partikelentfernung
- Einfache Handhabung
- Nachgewiesene Qualität
- Zu 100 % während der Herstellung getestet
Spezifikation
Ja | |
Für die schnelle Filtration kleiner Volumina sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben mit maximaler Benutzerkonvinenz | |
Spritzenfilter |
Nicht steril | |
Luer-Slip |