Learn More
Sartorius Minisart™ Plus Spritzenvorsatzfilter
Mit Glasfaser-Vorfilter für schwer filterbare Flüssigkeiten. Sartorius Minisart™ Plus Spritzenfilter für den Einmalgebrauch sind vollständige Filtereinheiten mit einer tensidfreien Membran aus Zelluloseacetat. Sie sind in drei farbcodierten Porengrößen sowie in sterilen und nicht-sterilen Ausführungen lieferbar.
236.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Filtertyp | Hydrophil |
Material | Tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) plus Glasfaser |
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 5,16 cm2 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Sterilität | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Sterilität | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10730792
|
Sartorius
17823----------K |
0,2 μm | Steril | Blau |
236.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10298630
|
Sartorius
17829----------K |
0,45 μm | Steril | Gelb |
236.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Mit einem Vorfilter aus Glasfaser für schwer zu filternde Flüssigkeiten.Sartorius Minisart™ Plus Spritzenfilter sind vollständige Einweg-Filtrationseinheiten mit einer Membran aus tensidfreiem Celluloseacetat.Wählen Sie aus drei farbcodierten Porengrößen in sterilen oder unsterilen Ausführungen.
Schnelle Sterilisation kleiner Volumen- Speziell entwickelt für Sterilfiltration schwer filtrierbarer Flüssigkeiten
- Enthält einen Vorfilter aus Glasfaser auf der Membran aus Celluloseacetat
- Einheiten sind fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen und filtern zuverlässig ohne Leckage
- Lieferbar in drei farbcodierten Porengrößen: 0.2 μm (blau), 0.45 μm (gelb) oder 1.2 μm (rot)
- Filtration ist so effektiv, dass der Durchsatz verdoppelt werden kann
- Ideal für Probenreinigung, Partikelentfernung und Sterilfiltration von wässrigen Lösungen
- Komplette Geräte sind einsatzbereit
- Einmal-/Einweg-Filtereinheiten
- Weibliche Luer Lock-Einlass-Verbindungsstücke mit männlichen Luer Lock Auslass-Verbindungsstücken
- Geprüfte Qualität und zu 100 % während der Herstellung getestet
- Steril (durch Ethylenoxid) und nicht steril verfügbar
Spezifikation
Ja | |
Tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) plus Glasfaser | |
5,16 cm2 | |
0,1 mL | |
Weiblicher Luer-Lock | |
4.5 bar | |
Spritzenfilter |
Hydrophil | |
Steril | |
Für schnelle Sterilisation kleiner Volumen | |
Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS) | |
Männlicher Luer-Lock-Anschluss | |
50/Packung | |
28 mm |