Learn More
Sartorius Minisart™ SRP Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril, Luer-Slip-Auslass
Entwickelt für die Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse. Sartorius Minisart™ SRP Spritzenfilter sind Einwegfilter mit einer chemisch beständigen PTFE-Membran und einem männlichen Luer-Slip-Anschluss. Erhältlich als Filter mit 4, 15 und 25 mm Durchmesser mit 0.2 oder 0.45 μm-Poren.
Marke: Sartorius 17574----------Q
969.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Entwickelt für die Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse.Sartorius Minisart™ SRP Spritzenfilter sind Einwegfilter mit einer chemisch beständigen Membran aus PTFE und einem Luer-Slip-Anschlussstecker.Erhältlich als Filter mit 4, 15 und 25 mm Durchmesser und mit 0,2 oder 0,45 µm Porengrößen.
Einfaches, schnelles und zuverlässiges Ultrareinigen- Mit einer beschichtungsfreien, hydrophoben PTFE-Membran, die chemisch inert ist
- Ideal zum Filtern von Proben mit kleinen Volumen für die HPLC- oder GC-Analyse
- Chemische Beständigkeit gegen Lösungsmittel (z. B. Aceton, Dimethylformamid und DMSO) oder aggressive wässrige Flüssigkeiten
- Einheiten sind fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen und filtern zuverlässig ohne Leckage
- Geringe Adsorption von Analyten und maximale chemische Kompatibilität
- Bietet schnelle Sterilisation mit hohen Durchflussraten bei niedrigen Eingangsdrücken
- Komplette Einweg-Einheiten sind gebrauchsfertig und einfach zu handhaben
- Weiblicher Luer Lock-Einlass mit männlichem Luer-Slip-Anschluss
- Bewährte Qualität und zu 100 % während der Herstellung getestet
- Sterile (Ethylenoxid) Option lieferbar
Spezifikation
Ja | |
PTFE | |
Nicht steril | |
Für die einfache, schnelle und zuverlässige Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse. | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
500/Packung | |
15 mm |
Hydrophob | |
0,45 μm | |
1,9 cm2 | |
10 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Gehäuse 4.5bar | |
Spritzenfilter |