Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 393
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
Marke: Sartorius FT-3-127-070
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 393
Hergestellt aus 100 % Baumwolllinters. Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370) Nassfest. Farbkodierte Box für einfache Auswahl.Spezifikation
Violett | |
1 bis 2 μm | |
393 | |
0,18 mm |
Scheibe | |
250 Sekunden | |
100/Packung | |
70 mm |