Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 393
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
12.30 € - 305.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Particle Retention | 1 bis 2 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 250 Sekunden |
Güte | 393 |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Farbcode | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbcode | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15972880
|
Sartorius
FT-3-127-320 |
Violett | 320 mm |
305.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10710573
|
Sartorius
FT-3-127-240 |
Violett | 240 mm |
276.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10770403
|
Sartorius
FT-3-127-150 |
Violett | 150 mm |
59.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10760403
|
Sartorius
FT-3-127-090 |
Violett | 90 mm |
30.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10630373
|
Sartorius
FT-3-127-070 |
Violett | 70 mm |
16.10 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10240102
|
Sartorius
FT-3-127-185 |
Violett | 185 mm |
89.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10032311
|
Sartorius
FT-3-127-110 |
Violett | 110 mm |
45.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10215421
|
Sartorius
FT-3-127-125 |
Violett | 125 mm |
41.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10352262
|
Sartorius
FT-3-127-055 |
Gelb | 55 mm |
12.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 393
Hergestellt aus 100 % Baumwolllinters. Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370) Nassfest. Farbkodierte Box für einfache Auswahl.Spezifikation
Scheibe | |
250 Sekunden | |
100/Packung |
1 bis 2 μm | |
393 | |
0,18 mm |