Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren mit hoher Kapazität
Diese Hochleistungskonzentratoren eignen sich optimal für wässrige und organische Lösungsmittel und gewährleisten dank drei wählbarer Heizstufen eine optimale Verdampfung,
N.V.
Spezifikation
Belüftungsventil Automatisch
Kammermaterial PTFE
Größe der Auslassöffnung Standard
Aufnahmevermögen 8 Deepwell, 12 Shallow-Well-Mikrotiterplatten
Magnetantrieb UMA200
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie die Verdampfung mit Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™-Konzentratoren mit hoher Kapazität. Diese Konzentratoren sind mit drei auswählbaren Heizstufen ideal für wässrige und organische Lösungsmittel geeignet.
Merkmale:
  • Viele Rotormodelle zur Auswahl, daher für viele Röhrchengrößen und Gefäßtypen geeignet
  • PTFE-beschichtete Kammer für lange Lebensdauer auch bei aggressiven Lösungsmitteln
  • Das automatische Belüftungsventil stellt zu Beginn des Zyklus automatisch ein Vakuum her und belüftet die Kammer am Ende des Zyklus bis zum normalen Luftdruck
  • Optionaler Heizdeckel für maximale Verdampfung/Sublimation
Bestellinformationen:
Rotoren sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Automatisch
Standard
UMA200
18 Zoll
18 Zoll
25 Zoll
102 lbs.
50/60 Hz
PTFE
8 Deepwell, 12 Shallow-Well-Mikrotiterplatten
3 Voreinstellungen – niedrig, mittel, hoch (Raumtemperatur, 43 °C, 65 °C)
450 mm
460 mm
620 mm
46 kg