Learn More
SB-616234-A, MedChemExpress
Beschreibung
SB-616234-A is a selective and orally bioavailable 5-HT1B receptor antagonist, with anxiolytic and antidepressant activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | SB-616234-A |
| CAS | 908601-49-0 |
| Farbe | Light Nude |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C32H36ClN5O3 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 10 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCC2=C1C=C(N3C[C@@H](C)N[C@@H](C)C3)C(OC)=C2)C4=CC=C(C5=CC=C(C6=NOC(C)=N6)C=C5C)C=C4.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 574.11 |
| Formelmasse | 574.11 |
| Mehr anzeigen |