missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SB 699551, Tocris Bioscience™

Catalog Number p-4784508
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
864741-95-7
C34H47Cl2N3O
584.67
QJMKBIHLMPTYTI-UHFFFAOYSA-N
n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl 1,1'-biphenyl-4-yl methyl cyclopentanepropanamide dihydrochloride, sb 699551 dihydrochloride, 3-cyclopentyl-n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl-1,1'-biphenyl-4-yl methyl propanamide dihydrochloride, n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl 1,1'-biphenyl-4-yl me thyl cyclopentanepropanamide dihydrochloride
11983346
3-cyclopentyl-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[[4-[4-[(2-phenylethylamino)methyl]phenyl]phenyl]methyl]propanamide;dihydrochloride
CN(C)CCN(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CNCCC3=CC=CC=C3)C(=O)CCC4CCCC4.Cl.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
864741-95-7
C34H47Cl2N3O
584.67
QJMKBIHLMPTYTI-UHFFFAOYSA-N
n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl 1,1'-biphenyl-4-yl methyl cyclopentanepropanamide dihydrochloride, sb 699551 dihydrochloride, 3-cyclopentyl-n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl-1,1'-biphenyl-4-yl methyl propanamide dihydrochloride, n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl 1,1'-biphenyl-4-yl me thyl cyclopentanepropanamide dihydrochloride
11983346
3-cyclopentyl-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[[4-[4-[(2-phenylethylamino)methyl]phenyl]phenyl]methyl]propanamide;dihydrochloride
CN(C)CCN(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CNCCC3=CC=CC=C3)C(=O)CCC4CCCC4.Cl.Cl

Selective 5-ht5a antagonist

Selective 5-ht5a receptor antagonist (pKi values are 8.3, < 6.0, < 6.0, < 6.0, < 5.5 and < 5.5 for 5-ht5a, 5-HT1B/D, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively).
Chemischer Name oder Material SB 699551
Menge 10 mg
Formelmasse 584.66
Reinheit (%) >99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'