Learn More
SC144 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476836
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16476836
Marke: Medchem Express HY15614A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress SC144 hydrochloride is a first-in-class, orally active gp130 (IL6-beta) inhibitor.
SC144 hydrochloride binds gp130, induces gp130 phosphorylation (S782) and deglycosylation, abrogates Stat3 phosphorylation and nuclear translocation, and further inhibits the expression of downstream target genes. SC144 hydrochloride shows potent inhibition of gp130 ligand-triggered signaling. SC144 hydrochloride induces apoptosis in human ovarian cancer cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SC144 hydrochloride
CAS 917497-70-2
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H12ClFN6O
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (27.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=NC=CN=C1)NNC2=NC3=C(N4C2=CC=C4)C=CC(F)=C3.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 358.76
Formelmasse 358.76
Reinheit (%) 98.89%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.