Learn More
Schisandrin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459068
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16459068 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16459068 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0693
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Schisandrin A inhibits CYP3A activity with an IC50 of 6.60 μM and Ki of 5.83 μM, respectively.
Schisandrin A inhibits CYP3A activity with an IC50 of 6.60 μM and Ki of 5.83 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schisandrin A
CAS 61281-38-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H32O6
Menge 10 mg
Synonym Schizandrin-A Wuweizisu-A Deoxyschizandrin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (120.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C3C[C@H]1C
Molekulargewicht (g/mol) 416.51
Formelmasse 416.51
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus