Learn More
SI Analytics™ ScienceLine™ pH-Kombinationselektroden
Die SI Analytics™ ScienceLine™ pH-Kombinationselektrode verfügt über einen Steckverbinder und ein festes Kabel.
Marke: SI Analytics™ 285100067
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
- Referenzsystem: Silamid™
- Glasschaft
- Nullpunkt: pH = 7.0 ± 0.3
- Festes Kabel: 1 m lang, mit Stecker A nach DIN 19262 oder mit BNC-Stecker
Spezifikation
pH-Glas A | |
Platin | |
pH-Kombinationselektrode | |
-5°bis +100 °C | |
10 mm |
Steckkopf | |
0 bis 14 | |
Kugel | |
103 mm |