Learn More
SI Analytics™ ScienceLine™ pH-Kombinationselektroden
Die SI Analytics™ ScienceLine™ pH-Kombinationselektrode verfügt über einen Steckverbinder und ein festes Kabel.
240.00 € - 323.00 €
Spezifikation
Beschreibung | pH-Glas A |
---|---|
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Typ | pH-Kombinationselektrode |
Membran | Kugel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10152322
|
SI Analytics™
285101260 |
120 mm | 3 x Keramik |
323.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10508671
|
SI Analytics™
285100067 |
103 mm | Platin |
306.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10624372
|
SI Analytics™
285101252 |
120 mm | Keramik |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Referenzsystem: Silamid™
- Glasschaft
- Nullpunkt: pH = 7.0 ± 0.3
- Festes Kabel: 1 m lang, mit Stecker A nach DIN 19262 oder mit BNC-Stecker
Spezifikation
pH-Glas A | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
Kugel |