Learn More
DWK Life Sciences Dichtungsring, für schlifflose Kugelschliffe (Silikon + FEP)
Zum Abdichten schliffloser DURAN™ Kugelschliffe bei hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit.
Marke: DWK Life Sciences 286233508
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Beschreibung
Schlifflose DURAN™ Kugelschliffe dichten lediglich über den Dichtungsring. FEP-ummantelte Silikonringe finden bei geforderter hoher chemischer Beständigkeit Anwendung.- Aufgrund der Materialeigenschaften bei Arbeiten mit hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit des Dichtungsrings einsetzbar
- Dichtungsring aus Silikon und FEP
Spezifikation
35 NS | |
Silikon+FEP | |
10 St./Packung |
nein | |
Abdichtung von nicht geschliffenen Kugelschliffen |