Learn More
SecinH3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483078
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483078 10 mg -
16425817 5 mg 5 Milligramm
16409646 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483078 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100559
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress SecinH3 is an antagonist of cytohesins with IC50s of 5.4 μM, 2.4 μM, 5.4 μM, 5.6 μM, 5.6 μM and 65 μM for hCyh1, hCyh2, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke and yGea2-S7, respectively.
SecinH3 is an antagonist of cytohesins with IC50s of 5.4 μM, 2.4 μM, 5.4 μM, 5.6 μM, 5.6 μM and 65 μM for hCyh1, hCyh2, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke and yGea2-S7, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SecinH3
CAS 853625-60-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H20N4O4S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 130 mg/mL (282.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(N2N=C(OC)N=C2C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C=C1)CSC5=CC=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 460.51
Formelmasse 460.51
Reinheit (%) 99.54%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease