Learn More
Novex™ SelectFX™ Alexa Fluor™ 488 Peroxisome Labeling Kit, for fixed cells
Beschreibung
Das SelectFX™ Alexa Fluor™ 488 Markierungskit für Peroxisomen enthält alle Reagenzien die zur Markierung der Peroxisomen in fixierten Zellen erforderlich sind sowie Reagenzien für die Zellfixierung und -permeabilisierung. Für den Nachweis verwendet das Kit einen primären Antikörper gegen das peroxisomale Membranprotein 70 (PMP-70). Dabei handelt es sich um eine integrale Membrankomponente von Peroxisomen mit hohem Überfluss und einen mit Alexa Fluor™ 488 Farbstoff markierten sekundären Antikörper. Die Fluoreszenz kann mit den gleichen optischen Filtern beobachtet werden, die für Fluorescein verwendet werden.
Anwendungen: Peroxisomfärbung
Produktgröße: 1 Kit Packungsgröße
Peroxisome sind einzelne membrangebundene Vesikel, die in den meisten eukaryotischen Zellen vorkommen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Fettsäuren enzymatisch zu oxidieren und anschließend den Abbau von H2O2zu katalysieren, einem Nebenprodukt des Fettsäuredegradation. In letzter Zeit hat das Interesse an Peroxisomen zugenommen, insbesondere bei Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Ursprung und der Erhaltung des Peroxisoms. Morphologische Anomalien in Peroxisomen, die mit Krankheitszuständen und Ernährung zusammenhängen, stehen ebenfalls im Vordergrund der aktuellen Forschung. Das SelectFX™ Alexa Fluor™ 488 Markierungskit für Peroxisomen enthält alle Reagenzien, die zur Markierung der Peroxisomen in fixierten Zellen erforderlich sind, sowie Reagenzien für die Zellfixierung und -permeabilisierung. Für den Nachweis verwendet das Kit einen Antikörper gegen das peroxisomale Membranprotein 70 (PMP-70). Dabei handelt es sich um eine integrale Membrankomponente von Peroxisomen mit hohem Überfluss. Die signifikante Induktion von PMP-70 erfolgt durch die Zugabe von hypolipidemischen Wirkstoffen parallel zur Peroxisomproliferation sowie die Induktion von peroxisomalen Fettsäure-Beta-Oxidationsenzymen.
Anwendungen: Peroxisomfärbung
Produktgröße: 1 Kit Packungsgröße
Peroxisome sind einzelne membrangebundene Vesikel, die in den meisten eukaryotischen Zellen vorkommen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Fettsäuren enzymatisch zu oxidieren und anschließend den Abbau von H2O2zu katalysieren, einem Nebenprodukt des Fettsäuredegradation. In letzter Zeit hat das Interesse an Peroxisomen zugenommen, insbesondere bei Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Ursprung und der Erhaltung des Peroxisoms. Morphologische Anomalien in Peroxisomen, die mit Krankheitszuständen und Ernährung zusammenhängen, stehen ebenfalls im Vordergrund der aktuellen Forschung. Das SelectFX™ Alexa Fluor™ 488 Markierungskit für Peroxisomen enthält alle Reagenzien, die zur Markierung der Peroxisomen in fixierten Zellen erforderlich sind, sowie Reagenzien für die Zellfixierung und -permeabilisierung. Für den Nachweis verwendet das Kit einen Antikörper gegen das peroxisomale Membranprotein 70 (PMP-70). Dabei handelt es sich um eine integrale Membrankomponente von Peroxisomen mit hohem Überfluss. Die signifikante Induktion von PMP-70 erfolgt durch die Zugabe von hypolipidemischen Wirkstoffen parallel zur Peroxisomproliferation sowie die Induktion von peroxisomalen Fettsäure-Beta-Oxidationsenzymen.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Objektträger |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 1 Kit |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produktlinie | Alexa Fluor, SELECTFX |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Markertyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Produkttyp | Kit für die Markierung von Peroxisomen |