Learn More
Selexipag, MedChemExpress
Beschreibung
Selexipag (NS-304) is an orally available and potent agonist for the Prostacyclin (PGI2) receptor (IP receptor).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Selexipag |
| CAS | 475086-01-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H32N4O4S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | NS-304 ACT-293987 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.68 mM) |
| SMILES | O=C(NS(=O)(C)=O)COCCCCN(C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1)C(C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 496.62 |
| Mehr anzeigen |