Learn More
SERPINA10 Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 5B3C9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 60113-1-IG-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16877075
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the serpin family. It is predomitly expressed in the liver and secreted in plasma. It inhibits the activity of coagulation factors Xa and XIa in the presence of protein Z, calcium and phospholipid. Mutations in this gene are associated with venous thrombosis. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
SERPINA10
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q62975, Q9UK55
SERPINA10
SERPINA10 Fusion Protein Ag2420
150 μL
Primary
Human, Porcine, Rat
Antibody
IgG2a
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
5B3C9
Unconjugated
SERPINA10
PZI, Serpin A10, SERPINA10, ZPI
Mouse
Protein A
RUO
171154, 51156
-20°C