Learn More
SERPINA10 Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 5B3C9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SERPINA10 |
---|---|
Klon | 5B3C9 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887075
|
Proteintech
60113-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877075
|
Proteintech
60113-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the serpin family. It is predomitly expressed in the liver and secreted in plasma. It inhibits the activity of coagulation factors Xa and XIa in the presence of protein Z, calcium and phospholipid. Mutations in this gene are associated with venous thrombosis. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.Spezifikation
SERPINA10 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
PZI, Serpin A10, SERPINA10, ZPI | |
SERPINA10 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
5B3C9 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Porcine, Rat | |
Q62975, Q9UK55 | |
171154, 51156 | |
SERPINA10 Fusion Protein Ag2420 | |
Primary | |
-20°C | |
SERPINA10 |