Learn More
SFRP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26460-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16874915
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the SFRP family that contains a cysteine-rich domain homologous to the putative Wnt-binding site of Frizzled proteins. Members of this family act as soluble modulators of Wnt signaling; epigenetic silencing of SFRP genes leads to deregulated activation of the Wnt-pathway which is associated with cancer. This gene may also be involved in determining the polarity of photoreceptor cells in the retina.
Spezifikation
Spezifikation
SFRP1
Polyclonal
Unconjugated
SFRP1
FRP, FRP 1, FRP1, FrzA, SARP 2, SARP2, sFRP 1, SFRP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20377, 6422, 84402
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8C4U3, Q8N474, Q9R168
SFRP1
SFRP1 Fusion Protein Ag24844
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat