Learn More
SFRP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SFRP1 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884915
|
Proteintech
26460-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874915
|
Proteintech
26460-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the SFRP family that contains a cysteine-rich domain homologous to the putative Wnt-binding site of Frizzled proteins. Members of this family act as soluble modulators of Wnt signaling; epigenetic silencing of SFRP genes leads to deregulated activation of the Wnt-pathway which is associated with cancer. This gene may also be involved in determining the polarity of photoreceptor cells in the retina.Spezifikation
SFRP1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8C4U3, Q8N474, Q9R168 | |
20377, 6422, 84402 | |
SFRP1 Fusion Protein Ag24844 | |
Primary | |
-20°C | |
SFRP1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FRP, FRP 1, FRP1, FrzA, SARP 2, SARP2, sFRP 1, SFRP1 | |
SFRP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |