Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SGC Focus Liner für Split-/splitlose Injektion
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 09203701
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
GC-Einlass-Liner | |
54 mm | |
5 mm |
Je 1 | |
3.4 mm |