Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SGC Focus Liner für Split-/splitlose Injektion
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
80.00 € - 1345.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 54 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC-Einlass-Liner |
Innendurchmesser (metrisch) | 3.4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12993971
|
Trajan Scientific and Medical™
09203725 |
25/Packung |
1345.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12654935
|
Trajan Scientific and Medical™
092037 |
5/Packung |
316.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12983971
|
Trajan Scientific and Medical™
09203701 |
Je 1 |
80.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
54 mm | |
GC-Einlass-Liner | |
3.4 mm | |
5 mm |