Learn More
Trajan™ 0,5 µl-Kolben-in-Nadel-Spritzen
SGE NanoVolume Spritzen wurden für die Injektion von bis zu 50 nl mit hoher Präzision und Genauigkeit entwickelt
Brand: Trajan™ 033620
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Description
- Der Kolben reicht bis in die Nadelspitze
- Die Probe ist nur in der Nadel enthalten, d. h. kein Glaskontakt
- Empfohlen für die Verwendung bei einem Probenvolumen von weniger als 1000 nl (1μ l)
Specifications
Borosilikatglas (Zylinder) | |
0.003 Zoll | |
0.009 Zoll | |
8 mm | |
Für die Injektion in die Kapillarchromatographie mit Nanovolumen | |
Ersatzkolben | |
75 mm |
23 G | |
0.10 mm | |
0.31 Zoll | |
0.23 mm | |
2.95 Zoll | |
0,5 μl | |
Konus |