Learn More
Trajan™ 0,5 µl-Kolben-in-Nadel-Spritzen
SGE NanoVolume Spritzen wurden für die Injektion von bis zu 50 nl mit hoher Präzision und Genauigkeit entwickelt
63.70 € - 66.65 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (Zylinder) |
---|---|
Kanülen-Gauge | 23 G |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.003 Zoll |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.31 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10588302
|
Trajan™
033057 |
0.63 mm | 70 mm |
63.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10402181
|
Trajan™
033620 |
0.23 mm | 75 mm |
66.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Der Kolben reicht bis in die Nadelspitze
- Die Probe ist nur in der Nadel enthalten, d. h. kein Glaskontakt
- Empfohlen für die Verwendung bei einem Probenvolumen von weniger als 1000 nl (1μ l)
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder) | |
0.003 Zoll | |
8 mm | |
Ersatzkolben | |
Konus |
23 G | |
0.31 Zoll | |
Für die Injektion in die Kapillarchromatographie mit Nanovolumen | |
0,5 μl |