Learn More
Trajan™ Kapillaren aus deaktiviertem Quarzglas (Methyl)
Die Trajan Scientific and Medical™ Methyl-deaktivierten Quarzglas-Kapillarschläuche sind chemisch inert und thermisch stabil bis zu 380 °C.
Marke: Trajan™ 0624473
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
- Methyl deaktiviert für die Verwendung mit Kohlenwasserstoffen (Pentan, Hexan, Heptan, Isooktan, Aromaten und gemischten Lösungsmitteln – n-Paraffinen/chlorierten Lösungsmitteln
- Individuell getestete Leistung jeder 30 m-Länge, aus der alle kürzeren Längen vorbereitet werden
- Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Kapillarschlauch | |
0.012 Zoll | |
0.32 mm | |
82 ft. | |
Quarzglas | |
380 °C |
Ideal für Biotechnologie-Anwendungen sowie organische und wässrige Lösungsmittel | |
0.016 Zoll | |
0.43 mm | |
25 m | |
716 °F |